Stampa…
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302133-1G PC302133-5G
APOSPC302133-1GEA 118 EUR
APOSPC302133-1G APOSPC302133-5G
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-methyl-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂
Peso molecolare: 197,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116029
CAS Number: 1259965-62-2