2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC302132-1G
PC302132-5G
PC302132-10G
APOSPC302132-1GEA
130
EUR
APOSPC302132-1G
APOSPC302132-5G
APOSPC302132-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₉F₄NO₂ Peso molecolare: 251,178 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115995 CAS Number: 439587-15-2 |