Stampa…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302131-1G PC302131-5G PC302131-10G
APOSPC302131-1GEA 171 EUR
APOSPC302131-1G APOSPC302131-5G APOSPC302131-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉F₄NO₂
Peso molecolare: 251,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116000
CAS Number: 1259993-82-2