Stampa…
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302130-1G PC302130-5G PC302130-10G
APOSPC302130-1GEA 118 EUR
APOSPC302130-1G APOSPC302130-5G APOSPC302130-10G
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-6-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Peso molecolare: 217,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116005
CAS Number: 603940-86-9