Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302129-1G PC302129-5G
APOSPC302129-1GEA 118 EUR
APOSPC302129-1G APOSPC302129-5G
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-5-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Peso molecolare: 217,625 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660212
CAS Number: 1259958-87-6