Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
PC302127-1G PC302127-5G PC302127-10G
APOSPC302127-1GEA 116 EUR
APOSPC302127-1G APOSPC302127-5G APOSPC302127-10G
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
2-Chloro-4-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660324
CAS Number: 754152-25-5