Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302119-1G PC302119-5G
APOSPC302119-1GEA 69.6 EUR
APOSPC302119-1G APOSPC302119-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660295
CAS Number: 886502-81-4