Stampa…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302117-1G PC302117-5G
APOSPC302117-1GEA 144 EUR
APOSPC302117-1G APOSPC302117-5G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₁F₃O₂
Peso molecolare: 220,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795339
CAS Number: 1431329-82-6