4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302108-1G
PC302108-5G
APOSPC302108-1GEA
92.8
EUR
APOSPC302108-1G
APOSPC302108-5G
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid 97%
4-Ethoxy-2,3-difluorocinnamic acid
Formula:
C₁₁H₁₀F₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09258709 CAS Number: 1017779-66-6 |