Stampa…
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302105-1G PC302105-5G
APOSPC302105-1GEA 174 EUR
APOSPC302105-1G APOSPC302105-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅ClF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795333
CAS Number: 1431329-65-5