Stampa…
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302104-25G PC302104-5G PC302104-1G
APOSPC302104-25GEA 90.2 EUR
APOSPC302104-25G APOSPC302104-5G APOSPC302104-1G
4-Chloro-2-fluorobenzamide 95%
4-Chloro-2-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Peso molecolare: 173,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115956
CAS Number: 104326-93-4