Stampa…
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302089-1G PC302089-5G
APOSPC302089-1GEA 246 EUR
APOSPC302089-1G APOSPC302089-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅ClF₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23795328
CAS Number: 1431329-79-1