Stampa…
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302070-1G PC302070-5G PC302070-10G
APOSPC302070-1GEA 72.5 EUR
APOSPC302070-1G APOSPC302070-5G APOSPC302070-10G
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660224
CAS Number: 886499-89-4