2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC302068-1G
PC302068-5G
APOSPC302068-1GEA
159
EUR
APOSPC302068-1G
APOSPC302068-5G
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
2,3-Difluoro-4-methoxycinnamic acid
Formula:
C₁₀H₈F₂O₃ Peso molecolare: 214.166 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660222 CAS Number: 886499-79-2 |