Stampa…
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302064-1G PC302064-5G
APOSPC302064-1GEA 81.5 EUR
APOSPC302064-1G APOSPC302064-5G
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid 98%
4-Fluoro-3-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03002834
CAS Number: 152152-18-6