4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302059-1G
PC302059-5G
APOSPC302059-1GEA
105
EUR
APOSPC302059-1G
APOSPC302059-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula:
C₁₀H₆ClF₃O₃ Peso molecolare: 266,601 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660262 CAS Number: 886501-56-0 |