Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302051-1G PC302051-5G PC302051-25G
APOSPC302051-1GEA 87 EUR
APOSPC302051-1G APOSPC302051-5G APOSPC302051-25G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660340
CAS Number: 886761-69-9