Stampa…
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302043-1G PC302043-5G PC302043-10G
APOSPC302043-1GEA 87.3 EUR
APOSPC302043-1G APOSPC302043-5G APOSPC302043-10G
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₄O₂
Peso molecolare: 236,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025358
CAS Number: 916420-41-2