3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propionic acid, 4-Chloro-2-fluorohydrocinnamic acid
PC302034-1G
PC302034-5G
APOSPC302034-1GEA
93.1
EUR
APOSPC302034-1G
APOSPC302034-5G
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid 97%
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formula:
C₉H₈ClFO₂ Peso molecolare: 202,61 g/mol Punto di fusione: 83…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06656906 CAS Number: 174603-48-6 |