2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302030-1G
PC302030-5G
PC302030-10G
APOSPC302030-1GEA
105
EUR
APOSPC302030-1G
APOSPC302030-5G
APOSPC302030-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula:
C₁₀H₉F₃O₄ Peso molecolare: 250.171 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972913 CAS Number: 773109-13-0 |