2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302028-1G
PC302028-5G
PC302028-10G
APOSPC302028-1GEA
121
EUR
APOSPC302028-1G
APOSPC302028-5G
APOSPC302028-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₈F₃NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115971 CAS Number: 886500-40-9 |