Stampa…
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302027-1G PC302027-5G
APOSPC302027-1GEA 105 EUR
APOSPC302027-1G APOSPC302027-5G
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid 98%
2-Fluoro-5-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06205468
CAS Number: 773130-21-5