Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC302025-1G PC302025-5G PC302025-25G PC302025-100G
APOSPC302025-1GEA 129 EUR
APOSPC302025-1G APOSPC302025-5G APOSPC302025-25G APOSPC302025-100G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Peso molecolare: 219,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660233
CAS Number: 633317-69-8
UN: 3439
ADR: 6.1,II