Stampa…
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302022-5G PC302022-1G
APOSPC302022-5GEA 105 EUR
APOSPC302022-5G APOSPC302022-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
Peso molecolare: 178,564 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02063025
CAS Number: 288154-93-8