Stampa…
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302021-5G PC302021-1G
APOSPC302021-5GEA 256 EUR
APOSPC302021-5G APOSPC302021-1G
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 191,563 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02628151
CAS Number: 296274-32-3