Stampa…
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC302017-1G PC302017-5G
APOSPC302017-1GEA 144 EUR
APOSPC302017-1G APOSPC302017-5G
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 95%
2-[2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₉H₈F₄O
Peso molecolare: 208,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660360
CAS Number: 886761-81-5