Stampa…
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC302013-1G PC302013-5G
APOSPC302013-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302013-1G APOSPC302013-5G
2,4-Difluorocinnamyl bromide
2,4-Difluorocinnamyl bromide
Formula: C₉H₇BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116060
CAS Number: 886498-36-8