Stampa…
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC302004-1G PC302004-5G
APOSPC302004-1GEA 173 EUR
APOSPC302004-1G APOSPC302004-5G
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol 95%
2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660361
CAS Number: 886761-82-6