Stampa…
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-fluoro-5-methyl-4-nitrobenzene
PC301204-1G PC301204-5G PC301204-10G PC301204-25G
APOSPC301204-1GEA 35 EUR
APOSPC301204-1G APOSPC301204-5G APOSPC301204-10G APOSPC301204-25G
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene 97%
3-Chloro-4-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Peso molecolare: 189,572 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603714
CAS Number: 1352457-29-4