Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-Chloro-6-fluorobenzoic acid
PC301202-1G PC301202-5G PC301202-10G
APOSPC301202-1GEA 81.5 EUR
APOSPC301202-1G APOSPC301202-5G APOSPC301202-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-6-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18917163
CAS Number: 1321613-01-7