Stampa…
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301201-1G PC301201-5G
APOSPC301201-1GEA 143 EUR
APOSPC301201-1G APOSPC301201-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
3,5-Difluoro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172.129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20545741
CAS Number: 103877-76-5