Stampa…
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC30112-1G PC30112-250MG PC30112-5G
APOSPC30112-1GEA 524 EUR
APOSPC30112-1G APOSPC30112-250MG APOSPC30112-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₃
Peso molecolare: 256,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066742
CAS Number: 2366994-17-2