Stampa…
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301054-1G PC301054-250MG
APOSPC301054-1GEA 522 EUR
APOSPC301054-1G APOSPC301054-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2514953-09-2