Stampa…
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301052-1G PC301052-250MG
APOSPC301052-1GEA 524 EUR
APOSPC301052-1G APOSPC301052-250MG
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6,8-Dichloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄Cl₂F₂N₂O₂
Peso molecolare: 281,043 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-40-7