Stampa…
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301049-1G PC301049-250MG
APOSPC301049-1GEA 524 EUR
APOSPC301049-1G APOSPC301049-250MG
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-6-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrClF₂N₂O₂
Peso molecolare: 353,547 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2514942-02-8