Stampa…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301047-1G PC301047-250MG
APOSPC301047-1GEA 524 EUR
APOSPC301047-1G APOSPC301047-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Peso molecolare: 333,129 g/mol
Punto di fusione: 124…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-39-4