Stampa…
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301046-1G PC301046-250MG
APOSPC301046-1GEA 524 EUR
APOSPC301046-1G APOSPC301046-250MG
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-8-methyl-2-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂N₂O₂
Peso molecolare: 226,18 g/mol
Punto di fusione: 201…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2514942-01-7