Stampa…
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301044-1G PC301044-250MG
APOSPC301044-1GEA 524 EUR
APOSPC301044-1G APOSPC301044-250MG
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClF₂N₂O₂
Peso molecolare: 274,651 g/mol
Punto di fusione: 128…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-47-4