Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₁H₉BrF₂N₂O₂ Punto di fusione: 135…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2451256-43-0 |