Stampa…
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301040-1G PC301040-250MG
APOSPC301040-1GEA 524 EUR
APOSPC301040-1G APOSPC301040-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 258,197 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-49-6