8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301039-1G
PC301039-250MG
APOSPC301039-1GEA
522
EUR
APOSPC301039-1G
APOSPC301039-250MG
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₇BrF₂N₂O₂ Punto di fusione: 209…210 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2514941-98-9 |