Stampa…
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301038-1G PC301038-250MG
APOSPC301038-1GEA 524 EUR
APOSPC301038-1G APOSPC301038-250MG
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-2-(difluoromethyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁BrF₂N₂O₂
Peso molecolare: 333,129 g/mol
Punto di fusione: 128…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-44-1