2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301037-1G
PC301037-250MG
APOSPC301037-1GEA
524
EUR
APOSPC301037-1G
APOSPC301037-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-(Difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula:
C₉H₅F₃N₂O₂ Peso molecolare: 230,143 g/mol Punto di fusione: 214…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD32689366 CAS Number: 2168347-64-4 |