Stampa…
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301036-1G PC301036-250MG
APOSPC301036-1GEA 524 EUR
APOSPC301036-1G APOSPC301036-250MG
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Peso molecolare: 258,197 g/mol
Punto di fusione: 112…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-53-2