Stampa…
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301035-1G PC301035-250MG
APOSPC301035-1GEA 524 EUR
APOSPC301035-1G APOSPC301035-250MG
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrF₂N₂O₂
Peso molecolare: 291,049 g/mol
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-52-1