Stampa…
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301034-1G PC301034-250MG
APOSPC301034-1GEA 524 EUR
APOSPC301034-1G APOSPC301034-250MG
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₉BrF₂N₂O₂
Peso molecolare: 319,102 g/mol
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-42-9