Stampa…
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC301033-1G PC301033-250MG
APOSPC301033-1GEA 524 EUR
APOSPC301033-1G APOSPC301033-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₅ClF₂N₂O₂
Peso molecolare: 246,598 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2451256-50-9