Stampa…
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301031-1G PC301031-250MG
APOSPC301031-1GEA 524 EUR
APOSPC301031-1G APOSPC301031-250MG
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-methyl-2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂F₂N₂O₂
Peso molecolare: 254,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2514942-05-1