1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC301028-1G
PC301028-250MG
APOSPC301028-1GEA
989
EUR
APOSPC301028-1G
APOSPC301028-250MG
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
1-(2,4-Difluoro-6-hydroxyphenyl)ethanone
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Peso molecolare: 172,129 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18910100 CAS Number: 1356999-25-1 |