Stampa…
3,5-Difluorophenyl acetate
Fornitore: Apollo Scientific
PC301027-1G PC301027-5G
APOSPC301027-1GEA 187 EUR
APOSPC301027-1G APOSPC301027-5G
3,5-Difluorophenyl acetate
3,5-Difluorophenyl acetate
Formula: C₈H₆F₂O₂
Peso molecolare: 172,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25977412
CAS Number: 315690-94-9